Documenti fondamentali
469513
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, N-Boc-L-alaninol, Boc-L-alaninol
Scegli un formato
5 G
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 136.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Beilstein:
3648840
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)