227269
Benzyl isocyanate
99%
Sinonimo/i:
α-Isocyanatotoluene, (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Phenylmethyl isocyanate
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. eboll.
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup