357898
Serinol
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-1,3-propanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
277 °C (lit.)
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(CO)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2
KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges