441171
(Bromomethyl)cyclobutane
97%
Sinonimo/i:
Cyclobutylmethyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C (lit.)
Densità
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCC1CCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?