226998
Bromocyclobutane
96%
Sinonimo/i:
Cyclobutyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
108 °C (lit.)
Densità
1.434 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1CCC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup