Documenti fondamentali
C106003
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)cyclohexane
99%
Sinonimo/i:
Cyclohexylmethyl bromide
Scegli un formato
5 G
CHF 35.80
25 G
CHF 49.20
100 G
CHF 166.00
CHF 35.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 35.80
25 G
CHF 49.20
100 G
CHF 166.00
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Beilstein:
635738
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 35.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C/26 mmHg (lit.)
Densità
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takahiro Doi et al.
Forensic toxicology, 36(1), 51-60 (2018-01-26)
Recently, carboxamide-type synthetic cannabinoids have been distributed globally as new psychoactive substances (NPS). Some of these compounds possess asymmetric carbon, which is derived from an amide moiety composed of amino acid derivatives (i.e., amides or esters of amino acids). In