Documenti
C115207
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane
≥98%
Sinonimo/i:
Cyclopentyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.03
Beilstein:
1209256
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
137-139 °C (lit.)
Densità
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup