432105
Scandium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Scandium trifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: scandium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
F[Sc](F)F
InChI
1S/3FH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
OEKDNFRQVZLFBZ-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.