Documenti fondamentali
381292
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
powder, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Antimony trifluoride, Trifluorostibine
Scegli un formato
100 G
CHF 175.00
500 G
CHF 568.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 175.00
500 G
CHF 568.00
About This Item
Formula condensata:
SbF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.76
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
Impurezze
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Densità
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
  • Structure and Properties of the Molecular Complex of Antimony(III) Fluoride with γ-Glycine: The paper details the structural type and properties of the antimony(III) fluoride complex with γ-glycine, contributing to the understanding of complexation behavior in these systems (Voit et al., 2019).
  • Crystal Structure and Ion Mobility in the Antimony(III) Fluoride Complex with Glycine: The study investigates the synthesis and ion mobility in antimony(III) fluoride complex with glycine, contributing to the field of coordination chemistry (Makarenko et al., 2018).
Altre note
Contains lead
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3