Unfortunately, the stabilizer for this product is considered proprietary.
425478
Sulfur trioxide
contains stabilizer, ≥99%
Sinonimo/i:
Sulfuric anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Tensione di vapore
280 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
contiene
stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
P. ebollizione
44.7 °C (lit.)
Punto di fusione
16.8 °C (lit.)
Densità
1.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)=O
InChI
1S/O3S/c1-4(2)3
AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
what is the name of stabilizer present in sulfur trioxide powder ?
1 answer-