Documenti fondamentali
84737
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex
technical, ≥45% SO3 basis
Sinonimo/i:
NSC 75831, Pyridine sulfur trioxide complex
Scegli un formato
100 G
CHF 83.10
500 G
CHF 123.00
CHF 83.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 83.10
500 G
CHF 123.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.16
Beilstein:
3704116
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 83.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
≥45% (SO3)
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
154-170 °C
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Sulfation agent
Reactant for:
  • Preparation of azido anologs of pregnanolone
  • Sulfate esters of morphine derivatives
  • Gold nanoparticles capped with sulfate-ended ligands as anti-HIV agents
Sulfur trioxide pyridine complex is mainly a sulfation agent[1][2][3] that can be used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with DMSO.[4][5][6]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies on Selectin Blocker. 1. Structure- Activity Relationships of Sialyl Lewis X Analogs.
Ohmoto H, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 39(6), 1339-1343 (1996)
G.A. Olah et al.
Synthesis, 59-59 (1979)
Synthesis, 984-984 (1979)
In vitro and in vivo selectin-blocking activities of sulfated lipids and sulfated sialyl compounds.
Mulligan MS, et al.
International Immunology, 10(5), 569-575 (1998)
Sulfated hyaluronan derivatives reduce the proliferation rate of primary rat calvarial osteoblasts.
Kunze R, et al.
Glycoconjugate Journal, 27(1), 151-158 (2010)