84739
Sulfur trioxide triethylamine complex
technical, ≥95% sulfur basis
Sinonimo/i:
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% sulfur basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
~85 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
- Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
- Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
- Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
- Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
- Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)