Documenti
413372
Sigma-Aldrich
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Concentrazione
50 wt. % in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.39
Densità
0.91 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC