Documenti fondamentali
412023
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.599 (lit.)
P. ebollizione
124 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Densità
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene participates in the synthesis of N-arylated sultams.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)