412015
3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-p-anisaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
51-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Asymmetric synthesis of a novel β-hydroxy-α-amino acid derivative, via Mukaiyama aldol reaction.[2]
- Synthesis of 2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-5-fluorobenzothiazole.[3]
- Preparation of 5-[(Z)-2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)vinyl]-1,2-3-trimethoxybenzene.[4]
- Total synthesis of engelhardione.[5]
- Starting reagent for the synthesis of (2E)-3-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one.[6]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?