442404
4-Bromofluorobenzene
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-fluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
150 °C (lit.)
Punto di fusione
−16 °C (lit.)
Densità
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
4-Bromofluorobenzene can act like a surrogate standard for the:
- determination of toxicity of diesel and water accommodated diesel fraction (WAF), towards microalgal species like Pseudokirchneriella subcapitata and Chlorella sp.MM3, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
- determination of the chemicals like benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) and their stable carbon isotopic values, in gasoline contaminated ground-water, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?