Documenti fondamentali
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-4-formylanisole
Scegli un formato
1 G
CHF 43.40
CHF 43.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 43.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 43.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
75-77 °C
Stringa SMILE
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)