Documenti fondamentali
750573
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-p-tolualdehyde
Scegli un formato
5 G
CHF 130.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-52 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)