406198
1,4-Butanediol vinyl ether
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Sinonimo/i:
1,4-Butanediol monovinyl ether, 4-(Ethenyloxy)-1-butanol, 4-(Vinyloxy)-1-butanol, 4-Hydroxybutyl vinyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
95 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h2,7H,1,3-6H2
HMBNQNDUEFFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup