Documenti fondamentali
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
Sinonimo/i:
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
Scegli un formato
100 ML
CHF 151.00
500 ML
CHF 479.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 151.00
500 ML
CHF 479.00
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
126 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
Stoccaggio e stabilità
May form peroxides
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
234.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)