Documenti fondamentali
377783
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
95%
Scegli un formato
5 G
CHF 328.00
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 328.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
2% acetone
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)