400424
6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
QHVRFNCHOMKXQP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As precursors during the agar-plate screening test.
- Preparation of methoxy-substituted naphthalenesulfonyl chloride.
- Synthesis of FD&C Red No. 40, a synthetic water-soluble color that is permitted for coloring foods, drugs and cosmetics in the U.S.A.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3