250619
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
97%
Sinonimo/i:
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Solubilità
water: very slightly soluble(lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
Nc1ccc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?