Documenti
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.31 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate can be used as:
  • An anionic chromophore in capillary electrophoresis.
  • An anionic dopant for the polymerization of pyrrole.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce