Documenti fondamentali
400033
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(pyridine)platinum(II)
97%
Sinonimo/i:
NSC 129540
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Cl2N2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
282-288 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.[CH]1[CH][CH][N][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][N][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5N.2ClH.Pt/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
FCJXCLMZOWAKNQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reactant for synthesis of platinum catalysts
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gabriela Horvath et al.
Molecular pharmaceutics, 5(2), 358-363 (2008-02-20)
A novel, water-soluble trans-platinum complex was synthesized by inclusion complexation with beta-cyclodextrin. The complexation was confirmed by (1)H NMR, FT-IR, TGA, and XRD as well as by SEM and EDX. As the precursor complex is not water-soluble, it is difficult