Documenti fondamentali
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
Sinonimo/i:
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
Scegli un formato
1 G
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 257.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8Cl2N2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)