324248
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
217-219 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
DTUOTSLAFJCQHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3