741108
Pentafluorophenyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 95%
Sinonimo/i:
Methacrylic acid, pentafluorophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
1.394 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C10H5F5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
NIJWSVFNELSKMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.8 °C