391468
4-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
4-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl[H].OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-1-3-6-4-2-5;/h5-7H,1-4H2;1H
VKCORPXOKYDINR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
14C-labeled E4010
PET tracer for imaging brain acetylcholinesterase
Reactant for allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 5
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)