120618
4-Hydroxypyridine
95%
Sinonimo/i:
4-Pyridinol, 4-Pyridone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. eboll.
230-235 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
150-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=CNC=C1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3