Documenti fondamentali
391190
Sigma-Aldrich
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
252-256 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)