Documenti fondamentali
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
Sinonimo/i:
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
Scegli un formato
1 G
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 109.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)