Documenti fondamentali
381977
Sigma-Aldrich
Hydroquinine-9-phenanthryl ether
97%
Sinonimo/i:
O-(9-Phenanthryl)hydroquinine
Scegli un formato
500 MG
CHF 278.00
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 278.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H34N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.65
Beilstein:
4848702
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
120 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3cc4ccccc4c5ccccc35)c6ccnc7ccc(OC)cc67
InChI
1S/C34H34N2O2/c1-3-22-21-36-17-15-23(22)18-32(36)34(29-14-16-35-31-13-12-25(37-2)20-30(29)31)38-33-19-24-8-4-5-9-26(24)27-10-6-7-11-28(27)33/h4-14,16,19-20,22-23,32,34H,3,15,17-18,21H2,1-2H3/t22-,23-,32-,34+/m0/s1
TWOVHUYOMTVDRB-BDCWUMDOSA-N
Note legali
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)