Documenti fondamentali
379158
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Formula condensata:
V(C5H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
165-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
GLOUOHCQKJMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)