378704
Tropane
98%
Sinonimo/i:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. eboll.
167-169 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1[C@H]2CCC[C@@H]1CC2
InChI
1S/C8H15N/c1-9-7-3-2-4-8(9)6-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
XLRPYZSEQKXZAA-OCAPTIKFSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup