Documenti fondamentali
PHL84089
Nortropinone hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride, Desmethyltropinone hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 212.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2]1C2CCC1CC(=O)C2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)