Documenti
8.21083
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraethyl orthotitanate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-410-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
150-155 °C/16 hPa
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup