Documenti
376310
Sigma-Aldrich
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol
96%
Sinonimo/i:
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)trimethylsilane, trans-3-(Trimethylsilyl)-2-propen-1-ol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.26
Beilstein:
1902497
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
166-168 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is a 3-silyl allyl alcohol.
Applicazioni
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is suitable for use in the preparation of 1-iodo-3-trimethylsilyl-2-propene, via mesylation followed by iodide displacement.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Minh Pham et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 741-744 (2007-12-22)
In the presence of indium metal, 3-iodo-2-[(trimethylsilyl)methyl]propene (1) reacts with sequentially added aldehydes to provide cis-2,6-disubstituted tetrahydropyrans in good yields. Evidence suggests that InI, formed upon aldehyde (R1CHO) allylation in aqueous media, acts as a promoter for the silyl-Prins reaction