555886
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4350 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?