442291
Octadecylsilane
97%
Sinonimo/i:
Octadecyltrihydridosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
195 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29 °C (lit.)
Densità
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C18H40Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1,19H3
YTJSFYQNRXLOIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1