375012
Poly(lauryl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
>200 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C.CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2.C10H14O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3;1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h2,4-14H2,1,3H3;1,3,5-6H2,2,4H3
YVUPJRVTTNZUEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Porous, highly cross-linked copolymer. High oil absorption. 200-1,200μm aggregates of <1μm-sized particles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)