Key Documents
374172
Sigma-Aldrich
Ethyl ethoxyacetate
98%
Sinonimo/i:
Diethyl glycolate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OCH2COOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
1749545
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. eboll.
156 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.
Applicazioni
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
The course of ozonation of ethers.
Price CC and Tumolo AL.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Bruce WF and Coover Jr HW.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)