Documenti
365459
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH=C(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
110-115 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(5-8)4-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b6-4+
JGAMOQYFDMQPRJ-GQCTYLIASA-N
Descrizione generale
Photophysics of 3-dimethylamino-2-methyl-propenal (DMAMP) on excitation to the S2 (ΠΠ*) electronic state using the resonance Raman spectroscopy is reported.
Applicazioni
3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal is suitable for use in the synthesis of methylmalondialdehyde.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Validation of the Analytical Procedure for the Determination of Malondialdehyde and Three Other Aldehydes in Vegetable Oil Using Liquid Chromatography Coupled to Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) and Application to Linseed Oil.
Douny C, et al.
Food Analytical Methods, 1-11 (2014)
Structural Dynamics of 3-Dimethylamino-2-methyl-propenal in S2 (pp*) State.
Pan S, et al.
Chinese Journal of Chemical Physics, 27(2), 149-158 (2014)