Key Documents
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-azetidinone
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
47-51 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves