No data is available that characterizes the vapor pressure of this compound at or near 20 °C.
364681
2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
95%
Sinonimo/i:
(2-Mercaptoethyl)trimethylsilane, BEST
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
144-146 °C (lit.)
62-63 °C/43 mmHg (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCS
InChI
1S/C5H14SSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
BCOLNMGFOWHFNI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
해당 물질의 증기압이 약 20도 정도에서 얼마일가요?
1 answer-