Documenti fondamentali
281778
Sigma-Aldrich
(3-amminopropil)trimetossisilano
97%
Sinonimo/i:
3-(trimetossisilil)propilamina
Scegli un formato
5 ML
CHF 69.60
100 ML
CHF 95.00
500 ML
CHF 243.00
CHF 69.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 69.60
100 ML
CHF 95.00
500 ML
CHF 243.00
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)3Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.29
Beilstein:
2038118
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 69.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCN)(OC)OC
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il (3-amminopropil)-trimetossisilano (APTMS) è un ammino-silano impiegato nei processi di silanizzazione[1] come agente di accoppiamento silanico. Funzionalizza i substrati con molecole di alcossisilani.[2]
Il (3-amminopropil)-trimetossisilano (APTMS) è un ammino-silano utilizzato principalmente come agente di accoppiamento silanico per modificare la superficie di svariati nanomateriali. Le pellicole a base di APTMS formano uno strato termicamente stabile su diversi substrati.[3][4]
Applicazioni
L′APTMS può essere stratificato su substrati di SiOx mediante l′autoassemblaggio strato su strato.[1] L′APTMS è stato usato anche come agente di accoppiamento silanico su nanoparticelle di argento.[2]
L′APTMS viene utilizzato per la sintesi di nano-bipiramidi in oro che possono essere utilizzate come substrati per gli anticorpi alla proteina C-reattiva (CRP) rilevati mediante risonanza plasmonica di superficie localizzata (LSPR).[5] Una matrice di silice mesoporosa può essere incorporata con l′APTMS per la rimozione del cromo (Cr) dalle acque reflue.[6] Può essere inoltre utilizzato per silanizzare nanoparticelle di ossido di ferro magnetico (MIONP) per la separazione degli aggregati di enzimi con legami crociati (CLEA) dal terreno di reazione.[7] Può essere applicato su TiO2 per migliorare l′efficienza della conversione di potenza (PCE) come parametro critico per valutare le prestazioni complessive delle celle fotovoltaiche perovskitiche (PSC) ad eterogiunzione.[3]
Confezionamento
Sono stati preparati nanobastoncini in materiale composito nucleo-guscio regolabili otticamente depositando l′oro su nanobastoncini di silice e biossido di titanio la cui superficie è stata modificata con il (3-amminopropil)-trimetossisilano.[8]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reduction of silver nanoparticles in DMF. Formation of monolayers and stable colloids.
Pastoriza S, et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 72(1/2), 83-90 (2000)
Self-assembly of the 3-aminopropyltrimethoxysilane multilayers on Si and hysteretic current-voltage characteristics
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 90(3), 581-589 (2008)
Investigation of the mechanism of chromium removal in (3-aminopropyl) trimethoxysilane functionalized mesoporous silica.
Lee J, et al
Scientific Reports, 8(12), 103240E-103240E (2018)
Daijun Zhou et al.
International journal of nanomedicine, 13, 4157-4169 (2018-07-27)
This study aimed to prepare an eco-friendly dressing using a chitin-derived membrane with amphipathic anion/quaternary ammonium salt designed for antibacterial purposes. Four dressings were prepared and group A was chitin, group B was chitin + amphiphilic ion, group C was
Limmer, S.J. et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107, 13313-13313 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf