226890
2-(Trimethylsilyl)ethanol
96%
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylsilane
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup