Documenti fondamentali
361763
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
97%
Sinonimo/i:
D-Mannose diacetonide
Scegli un formato
5 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 106.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.28
Beilstein:
84382
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +23°, c = 1 in acetone
Punto di fusione
125-126 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Applicazioni
Protected mannose intermediate used in the syntheses of ovalicin[1] and of the sugar core of hikizimycin.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shunya Takahashi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 10162-10165 (2005-11-19)
[reaction: see text] A new synthesis of epoxyketone 22 is described that is a key intermediate in Barton's synthesis of ovalicin (2), a powerful anti-angiogenetic inhibitor. The key process for the construction of 22 was ring-closing metathesis of olefins 11
Furstner, A. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 12, 76-76 (2006)