Documenti fondamentali
344710
Sigma-Aldrich
Nitronium hexafluoroantimonate
About This Item
Formula condensata:
NO2SbF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[N+]=O.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO2.Sb/c;;;;;;2-1-3;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
OFNJLTRMKNMFSW-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)