122440
Thianthrene
97%
Sinonimo/i:
Dibenzodithiodioxane
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
364-366 °C (lit.)
Punto di fusione
151-155 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
H2O: insoluble
Stringa SMILE
S1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H8S2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
GVIJJXMXTUZIOD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?